Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin Plasmid QuickPure™ -Kit
Verfügt über eine speziell behandelte Silikamembran, die das Verfahren beschleunigt, indem sie Waschen und Trocknen in einem Schritt kombiniert. Macherey-Nagel™ NucleoSpin Plasmid QuickPure™ ermöglicht die ultraschnelle Plasmid-DNA-Reinigung im kleinen Maßstab, was Zeit und Kosten spart.
71.00 CHF - 360.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur (18–25 °C) |
---|---|
Format | Mini-Spin-Säulen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Standard-Tischmikrozentrifuge |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Plasmid-DNA-Aufreinigung/-Isolierung |
Enthält | Resuspensionspuffer A1, Lysepuffer A2 (ohne LyseControl), Neutralisierungspuffer A3, Waschpuffer AQ (Konzentrat), Elutionspuffer AE, RNase A (lyophilisiert), NucleoSpin; Plasmid QuickPure-Säulen (dunkelgelbe Ringe), Sammelröhrchen (2 ml), Benutzerhandbuch |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11902422
|
Macherey-Nagel™
740615.250 |
250 Aufreinigungen |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11902362
|
Macherey-Nagel™
740615.50 |
50 Präp. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Die NucleoSpin™ Plasmid QuickPure Methode lysiert die Bakterienkultur gemäß alkalischer Lyse. Das Lysat wird durch Zentrifugation beseitigt und der Überstand in die NucleoSpin™ Plasmid QuickPure Säule geladen. Kontamination wie Salze, Metaboliten, Nukleasen und lösliche makromolekulare zelluläre Komponenten werden mit Puffer AQ in nur einem Waschschritt entfernt. Reine Plasmid-DNA wird schließlich unter Bedingungen mit niedriger Ionenstärke mit dem leicht alkalischem Puffer AE (5 mM Tris-Cl, pH-Wert 8.5) eluiert. Die aufbereitete Plasmid-DNA eignet sich für alle gängigen Downstream-Prozesse.
Inhalt des Kits:
Resuspensionspuffer, Lysepuffer, Neutralisierungspuffer, Waschpuffer, Elutionspuffer, RNase A, NucleoSpin™ Plasmid QuickPure Säulen, Entnahmeröhrchen, Benutzerhandbuch
Merkmale:
- Ausbeute: bis zu 15 μg
- Superschnelles Verfahren: 18 Minipreps in 11 min
- Elutionsvolumen: 50 μ l
- Probenmaterial: 1 bis 3 ml E. coli-Kultur
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Silika-Membran-Technologie
- Bindungsvermögen: 15 μ g
- Keine Verwendung organischer Lösungsmittel
- Superschnelle Aufbereitung von Plasmid-DNA im kleinen Maßstab
- Hochgradig reine Nukleinsäuren, eignen sich für alle gängigen Downstream-Prozesse
- Vektoren <15 kb
- Format: Mini-Spin-Säulen
Spezifikation
Raumtemperatur (18–25 °C) | |
Standard-Tischmikrozentrifuge | |
Resuspensionspuffer A1, Lysepuffer A2 (ohne LyseControl), Neutralisierungspuffer A3, Waschpuffer AQ (Konzentrat), Elutionspuffer AE, RNase A (lyophilisiert), NucleoSpin; Plasmid QuickPure-Säulen (dunkelgelbe Ringe), Sammelröhrchen (2 ml), Benutzerhandbuch | |
Lyophilisiert | |
< 15 kbp | |
<15μ g (1–3 ml-Kultur) |
Mini-Spin-Säulen | |
Plasmid-DNA-Aufreinigung/-Isolierung | |
NucleoSpin Plasmid QuickPure | |
Kulturvolumen: 1–3 ml High Copy | |
Vorbereitungszeit: 11 Min./18 Präparate |