Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid-Säulen (ohne Deckel) zur Reinigung von Plasmid-DNA
Artikelnummer. 15850918
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 250
Je 50
Packungsgröße:
250 Stück
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15850918 Je 250 250 Stück
15860918 Je 50 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15850918 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740499.250S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00 CHF
    197.80 CHF / 250 Stück
    Sparen 99.20 CHF
    33% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersatzsäulen für die Verwendung mit NucleoSpin™ Plasmid-Kits (NoLid) für die schnelle, kleinvolumige Vorbereitung von hochreiner, sequenzierungsfähiger Plasmid-DNA.
NucleoSpin™ Plasmidsäulen (ohne Deckel)
  • Für die schnelle Bereitung von hochreiner Plasmid-DNA im kleinen Umfang
  • Schnelles Verfahren: 6 Mini-Preps in 25 min
  • Hohe Ausbeute: bis zu 50 μg Plasmid-DNA
  • Chaotroper Salzwaschpuffer– extra reine DNA
  • Downstream-Prozesse: Klonierung, Sequenzierung, PCR, Transformation, Restriktionsanalyse
    • High-Copy-Plasmide von E. coli
    • Low-Copy-Plasmide, P1-Konstrukte oder Cosmide (höhere Puffervolumina erforderlich)
    • Plasmid-DNA aus grampositiven Bakterien und Plasmid-DNA-Aufreinigung aus Reaktionsgemischen
    • Zusätzliches Protokoll für M13-DNA erhältlich
Spezifikation
Farbe Klar
Format Mini-Spin-Säule
Isolation Technology Silika-Membran-Technologie
Probentyp E. coli-Kultur
Effizienz Bindungsvermögen: 50 μg
Elutionsvolumen 50 μl
Endprodukttyp Sequenzierfähige Plasmid-DNA
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoSpin™ Plasmid-Kit (NoLid)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Herstellung von hochreiner Plasmid-DNA
Enthält Nur Säulen
Produkttyp NucleoSpin Plasmidsäule (NoLid)
Menge Je 250
Probenvolumen 2 bis 10 ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Plasmid (NoLid)
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %); guanidine hydrochloride; 2-propanol;Rnase