Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid-Puffer-Set
Artikelnummer. 11962562
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11962562 1 Set 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11962562 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740953
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.45 CHF
    63.11 CHF / 1 Sets
    Sparen 6.34 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pufferset zur Isolierung von Plasmiden mit niedriger Kopienzahl; zur Verwendung mit NucleoSpin Plasmid- oder NucleoSpin Plasmid (NoLid)-Kits.
NucleoSpin™ Das Plasmid-Kit dient zur Isolierung von Plasmid-DNA mit niedriger Kopienzahl mittels eines zeitsparenden Parallelverfahrens. Geeignet für die manuelle oder automatisierte Verarbeitung unter Vakuum oder durch Zentrifugation. Es kann bis zu 5 ml E. coli-Kultur verarbeiten, mit einer typischen Ausbeute –μvon 4,6 g sequenzierungsfähiger Plasmid-DNA pro 1 ml Probenkultur.
  • NucleoSpin™ Plasmid-Kits enthalten Filter- und Bindungsplatten/-streifen, Puffer und RNase A.
  • Wenn eine größere Menge an Low-Copy-Plasmid erforderlich ist, lassen sich größere Kulturvolumina mit zusätzlichen Puffervolumina aufbereiten.
  • Plasmid-Puffer-Set enthält: 75 ml Resuspensionspuffer A1 und Lysepuffer A2, plus 100 ml Neutralisationspuffer A3 und RNase A
  • Nur zur Verwendung mit NucleoSpin™ Plasmid-Kits, —ausreichend für bis zu 300 Präparationen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Resuspensionspuffer A1, Lysepuffer A2, Neutralisierungspuffer A3
Beschreibung 75 ml Resuspensionspuffer A1 und Lysepuffer A2 sowie 100 ml Neutralisierungspuffer A3 und RNase A
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung von Plasmid-DNA mit niedriger Kopienzahl
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoSpin™ Plasmid-Kit
Menge 1 Set
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Plasmid Buffer Set
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), guanidine hydrochloride, RNase