Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plant Säule
Isoliert die Gesamt-RNA aus allen Arten von Pflanzenmaterial und Fadenpilzen ohne Abbau der RNA. Das Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plant Kit ist ein komplettes Mini-Zentrifugationskit, das RNA-Pflanzensäulen mit Sammelröhrchen, Filtern, allen benötigten Puffern und RNase-freier rDNase umfasst.
Marke:  Macherey-Nagel™ 740949.250
Additional Details : Gewicht : 0.65000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12711021
  • 1420.00 CHF / 250 Reaktionen
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das NucleoSpin™ RNA Plant Kit wurde für die Isolierung von DNA-freier, hochwertiger RNA aus einer Vielzahl von Pflanzen- und Pilzproben entwickelt. Zu den typischen nachgelagerten Anwendungen gehören RT-PCR in Echtzeit, Genexpressionsprofilierung, Northern Blotting, Primer-Verlängerung, Array-Technologie und RNase-Protektionsassays.
  • Zwei verschiedene Lysepuffer enthalten—Optimiertes Lyseverfahren für typische Bedingungen und für spezielle Metaboliten
  • rDNase für Aufspaltung in der Säule enthalten—Effiziente Entfernung kontaminierender DNA
  • NucleoSpin™ Filter (Schredder) im Lieferumfang enthalten– Effiziente Probenhomogenisierung und Reduzierung der Viskosität
  • Parallele Aufreinigung von DNA möglich– Durch Verwendung des NucleoSpin™ RNA/DNA-Puffer-Sets
Inhalt des Sets:
NucleoSpin™ RNA-Säulen mit 2 ml-Entnahmeröhrchen, 2 ml- und 1.5 ml-Entnahmeröhrchen, NucleoSpin™ Filtern, Puffern (Lyse, Waschen, Entsalzen), RNase-freier DNase I, Reaktionspuffer für DNase, RNase-freies Wasser
  • Mini-Spin-Säule mit Silika-Membrantechnologie
  • Liefert 3 – 70 μg RNA aus 100 μg Pflanzenmaterial
  • Elutionsvolumen: 40–60 μl
  • Fragmentgröße: 200 b – 20 kb
  • Bindungsvermögen: 200 μ g
  • Vorbereitungszeit: 30 Minuten/6 Preps
  • A260/A280: 1.9–2.1
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Spin-Säulen mit Silika-Membranen
RNA-Aufreinigung aus Pflanzenzellen und Gewebe
250 Aufreinigungen
Je 1
3–70 μg
Real-Time RT-PCR
Lysepuffer RA1 (125 ml), Lysepuffer RAP (125 ml), Waschpuffer RAW2 (80 ml), Waschpuffer RA3-Konzentrat (3 x 25 ml), Membranentsalzungspuffer (125 ml), Reaktionspuffer für rDNase (30 ml), RNase-freie rDNase (5 Fläschchen Größe F), RNase-freies Wasser (60 ml), NucleoSpin Filter (250), NucleoSpin RNA Plan Säulen mit Entnahmeröhrchen (250), 2 ml-Entnahmeröhrchen (750), 1.5 ml-Entnahmeröhrchen (250)
NucleoSpin™ RNA Pflanzensäule
<100 mg Gewebe
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol (diluted < 20 %)(denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); guanidinium thiocyanate; gua