Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plant II
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10 Aufreinigungen
250 Aufreinigungen
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
250 Reaktionen
50 Reaktionen
Beschreibung
Eigenschaften
- Die zweite Generation für die schnelle Isolierung genomischer DNA aus Pflanzenproben
- Höhere Ausbeute und Qualität
- Zwei alternative Lysepuffer für eine optimale Verarbeitung verschiedener Proben und höchste Flexibilität im Lieferumfang enthalten:
- Lysepuffer PL1, basierend auf dem CTAB-Lyseverfahren
- Lysepuffer PL2, basierend auf dem SDS-Lyseverfahren
- NucleoSpin™ Filter zur Lysat-Klärung im Lieferumfang enthalten
- Verbesserte Pufferzusammensetzungen–höhere Ausbeute und Reinheit
- Optimierte Silika-Membran–bessere DNA-Bindung
- RNase A im Lieferumfang enthalten
Anwendungen
- DNA aus Pflanzenzellen und Gewebe
- DNA aus Pilzen
- Typische Downstream-Prozesse: PCR, Echtzeit-PCR, enzymatische Reaktionen
Spezifikation
Spezifikation
| Anzahl Reaktionen | 250 Aufreinigungen |
| Produkttyp | Anlage II |
| Probenvolumen | <100 mg wet weight, <20 mg dry weight |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride, ethanol/dodecylsulfate, sodium salt/guanidine hydrochloride, 2-propanol