Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Pflanzenpuffer II
Click to view available options
Menge:
200 mL
1000 mL
Chemischer Name oder Material:
Ausfällpuffer PL3
Bindungspuffer PC
Elutionspuffer PE
Lysepuffer PL1
Lysepuffer PL2
Waschpuffer PW1
Waschpuffer PW2-Konzentrat
Packungsgröße:
1000 Milliliter
200 Milliliter
Beschreibung
NucleoSpin™ Plant II Kits (Mini, Midi oder Maxi) werden zur schnellen Vorbereitung genomischer DNA aus Pflanzenzellen und Pilzen verwendet. Die Kits sind in Kapazitäten für die Verarbeitung kleiner, mittlerer und großer Mengen erhältlich.
- Zwei alternative Lysepuffer für eine optimale Verarbeitung verschiedener Proben und für höchste Flexibilität im Lieferumfang enthalten:
- Lysepuffer PL1, basierend auf dem CTAB-Lyseverfahren
- Lysepuffer PL2, basierend auf dem SDS-Lyseverfahren
- NucleoSpin™ Filter zur Lysat-Klärung im Lieferumfang enthalten
- Verbesserte Pufferzusammensetzungen–höhere Ausbeute und Reinheit
- Optimierte Silika-Membran–bessere DNA-Bindung
- RNase A im Lieferumfang enthalten
- Typische Downstream-Prozesse: PCR, Echtzeit-PCR, enzymatische Reaktionen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lysepuffer PL1 |
| CAS | 50-01-1 |
| Farbe | Farblos |
| Konzentration | 5 bis < 10% |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Herstellung genomischer DNA aus Pflanzenzellen und Pilzen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleoSpin Pflanzenkit II |
| pH | 7,5 bis 8,5 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 1000 mL |
| Zusammensetzung | Natriumchlorid, Wasser |
| Mehr anzeigen |