Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Pflanzenpuffer II
Ergänzende Pufferlösungen (Lyse- Fällungs-, Elutions-, Bindungs- und Waschpuffer) für die Verwendung mit NucleoSpin™ Mini-, Midi- oder Maxi-Pflanzen-Kits II zur schnellen Isolierung genomischer DNA aus Pflanzenproben mit höherer Ausbeute und Qualität.
Marke: Macherey-Nagel™ 740352.1000
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
NucleoSpin™ Plant II Kits (Mini, Midi oder Maxi) werden zur schnellen Vorbereitung genomischer DNA aus Pflanzenzellen und Pilzen verwendet. Die Kits sind in Kapazitäten für die Verarbeitung kleiner, mittlerer und großer Mengen erhältlich.
- Zwei alternative Lysepuffer für eine optimale Verarbeitung verschiedener Proben und für höchste Flexibilität im Lieferumfang enthalten:
- Lysepuffer PL1, basierend auf dem CTAB-Lyseverfahren
- Lysepuffer PL2, basierend auf dem SDS-Lyseverfahren
- NucleoSpin™ Filter zur Lysat-Klärung im Lieferumfang enthalten
- Verbesserte Pufferzusammensetzungen–höhere Ausbeute und Reinheit
- Optimierte Silika-Membran–bessere DNA-Bindung
- RNase A im Lieferumfang enthalten
- Typische Downstream-Prozesse: PCR, Echtzeit-PCR, enzymatische Reaktionen
Spezifikation
Farblos | |
NucleoSpin Pflanzenkit II | |
5 bis 6 | |
50-01-1 | |
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
Herstellung genomischer DNA aus Pflanzenzellen und Pilzen |
45 bis < 60 % | |
Acetat-Lösung | |
1000 mL | |
Essigsauer | |
Flüssigkeit | |
Ausfällpuffer PL3 |