Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ miRNA, Mini-Kit zur miRNA- und RNA-Reinigung
Beschreibung
Merkmale
- Parallele Isolierung kleiner und großer RNA.
- RNA-Reinigung fraktioniert nach Größe:
- Isolierung nur kleiner RNA (< 200 b),
- Isolierung kleiner RNA (< 200 b) und große RNA (> 200 b) in zwei getrennten Brüchen
- Isolierung von Gesamt-RNA (kleine und große RNA in einer Fraktion)
- Zusätzliche Isolierung der Gesamtproteinfraktion, die dann gebrauchsfertig für SDS-PAGE und Western Blot-Analysen ist
- Ausgezeichnete RNA-Ausbeute und -Reinheit durch chaotrope Salzlyse ohne Phenol/Chloroform (Patent angemeldet)
- NucleoSpin™ Filter zur effizienten Probenhomogenisierung
- RDNase zur effizienten Beseitigung genomischer DNA an der Säule
Anwendungen
- Parallele Isolierung von kleiner und großer RNA aus menschlichem/tierischem Gewebe und kultivierten Zellen, aus Pflanzengewebe und in Kombination mit Phenol/Chloroform (z. B. TRIzol™) Lyse
- Aufreinigung von siRNA und großer dsRNA aus DICER-Reaktionen
- Typische Downstream-Prozesse: Echtzeit-RT-PCR, Northern Blotting, Chip-Hybridisierung
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Mini-Spin-Säule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufreinigung von siRNA und großer dsRNA aus DICER-Reaktionen |
| Enthält | NucleoSpin™ RNA-Säulen, NucleoSpin™ miRNA-Säulen, NucleoSpin™ Säulen zur Proteinentfernung, Probenröhrchen (2 ml, 2 ml-Deckel, 1.5 ml), NucleoSpin™ Filter, Puffer, RNase-freie rDNase |
| Anzahl Reaktionen | 250 Reaktionen |
| RNase | Ja |
| Probengröße | Kleine RNA: < 200 nt, large RNA: > 200 nt |
| Prüfzeit | < 45 Min./6 Reaktionen und < 35 Min./6 Reaktionen |
| Ertrag | 10 μg kleine RNA, 95 μg große RNA) |