Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ mikrobielle DNA-Säulen
Click to view available options
Menge:
50 pro Packung
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
NucleoSpin™ Microbial-DNA-Kit wurde für die praktische, schnelle und einfache Isolierung genomischer DNA aus mikrobiellen Proben entwickelt. Da mikrobielle Proben schwierig zu lysieren sein können (aufgrund ihrer starken komplexen Zellwandstrukturen), ersetzt das Kit die enzymatische Lyse durch mechanische Störungen der Zellwandstrukturen mit Hilfe von NucleoSpin™ Bead-Röhrchen.
- Geeignet für eine Vielzahl von Ausgangsmaterialien
- Hohe Erträge an genomischer DNA können isoliert werden
- NucleoSpin Bead-Röhrchen Typ B – für effiziente Lyse, kompatibel mit vielen Disruptionsgeräten
- Schnelles und einfaches Verfahren – Flüssige Proteinase K im Lieferumfang enthalten, kein zusätzliches Enzym erforderlich
- Typische Downstream-Prozesse: PCR, Echtzeit-PCR, Southern Blotting, enzymatische Reaktionen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grüne Bande |
| Format | Mini-Spin-Säule |
| Isolation Technology | Silika-Membran-Technologie |
| Probentyp | Bakterien (Gram +/-), Pilze, Hefe |
| Effizienz | Bindungsvermögen: 60 μg |
| Endprodukttyp | Genomische DNA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifuge, NucleoSpin Mikrobielles-DNA-Kit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | DNA-Isolierung von Mikroorganismen |
| Menge | 50 pro Packung |
| Probenvolumen | 500–600 μl |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- NucleoSpin Microbial DNA
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch mit Wasser gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride; 2-propanol; proteinase K, liquid (origin: tritirachiumalbum); guanidinium