Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel- und PCR-Aufreiniger-Midi
Beschreibung
NucleoSpin™ Gel- und PCR-Aufreiniger-Midi
- Zwei Anwendungen in einem Kit – ein Puffer mit optimalem Leistungsverhalten für beide Anwendungen
- Hohe Rückgewinnung für Fragmente bis zu 50 bp
- Bindungspuffer mit pH-Indikator
- Separate Puffer für Einzelstrang-DNA oder SDS-enthaltende Proben erhältlich
- Für alle Gel-Puffer-Systeme geeignet (z. B. TAE, TBE)
- Gewährleistet die vollständige Beseitigung von Kontaminationen wie zum Beispiel: Nukleotide, Primer, Enzyme, Mineralöl, PCR-Zusätze, Detergenzien und Farbstoffe
- Typische Downstream-Prozesse: Klonen, Sequenzieren, PCR, Restriktionsanalyse
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur (18 bis 25 °C) |
| Format | Midi-Spin-Säule |
| Isolation Technology | Silika-Membran-Technologie |
| Probentyp | Agarose und Polyacrylamid-Gele, PCR-Reaktionsgemisch |
| Effizienz | Bindungsvermögen: 75 μg |
| Elutionsvolumen | Elutionsvolumen: 200–400 μl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifuge |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR-Aufreinigung und Gelextraktion |
| Enthält | NucleoSpin Gel- und PCR-Aufreinigungs-Midi-Säulen, Puffer |
| Anzahl Reaktionen | 20 Aufreinigungen |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- NucleoSpin Gel and PCR Clean-up Midi(20)
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidium thiocyanate