Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Nahrungssäule
Artikelnummer. p-8013744
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10 Aufreinigungen
250 Aufreinigungen
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
250 Reaktionen
50 Reaktionen
Artikelnummer. 11952512
Marke: Macherey-Nagel™ 740945.10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Isolieren genomischer DNA aus Lebensmitteln und Futtermitteln. NucleoSpin™ -Futtermittel-Säulen eignen sich perfekt für die Isolierung kleiner DNA für eine Vielzahl von Downstream-Prozessen.
Eigenschaften
  • Für die schnelle Isolierung genomischer DNA aus Lebens- und Futtermitteln im kleinen Maßstab
  • Zur vollständigen Beseitigung von PCR-Inhibitoren–zum Erhalt qualitativ hochwertiger DNA
  • Selbst geringe Mengen teilweise degradierter DNA lassen sich aus komplexen Matrizen aufreinigen.
  • Schnelles und einfaches Gewinnen von DNA aus verschiedenen Probenmaterialien– höchste Flexibilität
Anwendungen
  • DNA aus komplexen Matrizen, z. B. verarbeitete Lebensmittel, Soja (Milch und Mehl), Schokolade, Frühstücksflocken, Fleisch, Futtermittel
  • Typische Downstream-Prozesse: Echtzeit-PCR, Southern Blot, enzymatische Reaktionen
Spezifikation
Nachweisverfahren Silika-Membran-Technologie
Format Mini-Spin-Säule
Zur Verwendung mit (Geräte) PCR, Southern Blotting, enzymatische Reaktionen
Enthält 2 ml-Sammelröhrchen, Puffer, Proteinase K
Anzahl Reaktionen 10 Aufreinigungen
Produkttyp DNA-Isolierungssäulen
Menge Je 1
Probenvolumen <200 mg
Prüfzeit 30 min
Ertrag 0,1 bis 10 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride/dodecyl sulfate,sodium salt/ethanol