Learn More
Macherey-Nagel Bioanalysis™ NucleoSpin™ DNA Trace
Funnel column based kit for isolation of DNA from forensic samples.
Marke:  Macherey-Nagel Bioanalysis™ 740942.25
Additional Details : Gewicht : 0.88000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12728602
  • 466.00 CHF / 25 Reaktionen
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
NucleoSpin™ DNA Trace ist für die Herstellung hochreiner genomischer DNA aus kleinen Mengen von Gewebe, Zellen oder forensischen Proben konzipiert. Die NucleoSpin™ Trichtersäulen (NucleoSpin™ DNA Trace F-Säulen) eignen sich ideal zum Sammeln von Spuren von Nukleinsäuren aus großen Volumina. Die optimierte geometrische Form der NucleoSpin™ Trichtersäulen ermöglicht eine Kombination aus großer Volumenkapazität und kleinem Durchmesser der Bindungsmembran. Die mit NucleoSpin™ DNA Trace isolierte DNA ist einsatzbereit für gängige Downstream-Anwendungen wie PCR*, Echtzeit-PCR und andere enzymatische Reaktionen. Die Silikamembran ist für die reversible Bindung sehr kleiner Mengen an Nukleinsäuren aus verdünnten Proben optimiert und eignet sich zur Verarbeitung von DNA-Mengen im Nanogrammbereich mit hoher Rückgewinnung. Die Membran kann auch bis zu 25 μg genomischer DNA binden. Der kleine Durchmesser der Silikamembran ermöglicht Elutionsvolumina von 50-100 μl aus salzarmem Puffer oder Wasser, was zu stark angereicherten Proben führt. Je nach verwendetem Zentrifugenrotor können 8-12 NucleoSpin™ Trichtersäulen parallel verarbeitet werden. Das Risiko einer Kreuzkontamination wird vermieden, indem die Trichtersäulen in 50 ml-Polyethylenröhrchen gegeben werden. Diese Röhrchen können mit Schraubverschlüssen verschlossen werden, wodurch ein in sich geschlossenes System entsteht. Für die Elution werden 0,5 ml-Elutionsröhrchen direkt an den Auslass der Trichtersäulen angebracht. Zur Isolierung genomischer DNA aus menschlichen Knochen sind zusätzliche Puffer erforderlich – es wird das speziell zugeschnittene NucleoSpin™ DNA Trace Knochen-Pufferset benötigt. Lieferumfang des Kits: NucleoSpin™ Trichtersäulen, 50 ml-Polyethylenröhrchen mit Schraubverschluss, 0,5 ml-Elutionsröhrchen, Puffer, Proteinase K.
  • Silika-Membran-Technologie
  • Probengröße: 10 mg Gewebe, < 105 Zellen
  • Format: Trichtersäulen
  • Typische Ausbeute > 10 ng
  • Typische Rückgewinnung > 70 %
  • Elutionsvolumen: 100 μl
  • Vorbereitungszeit: 60 Min./Präp.
  • Bindungsvermögen: 20μ g
  • Typische Empfindlichkeit: ≥ 1 ng
  • Zubereitung hochreiner genomischer DNA aus kleinen Mengen von Geweben, Zellen und forensischen Proben, wie Flecken getrockneten Bluts.
Spezifikation
Spezifikation
18°bis 25 °C
Trichtersäule
Isolation der DNA
25 Aufreinigungen