Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Plasma Midi
Click to view available options
Produkttyp:
Core-Kit
Komplettpaket
Packungsgröße:
48 Reaktionen
Beschreibung
Das NucleoSpin™ DNA Plasma-Midi-Kit wurde für die effiziente Isolierung zirkulierender DNA aus menschlichem Blutplasma entwickelt. Fragmentierte DNA von 50 bp und größer kann mit hoher Effizienz gereinigt werden.
- Hervorragende Rückgewinnung fragmentierter zellfreier DNA
- Parallelreinigung von 24 Proben – Adaptersatz für NucleoVac96 Mehrfach-Absaugvorrichtung erhältlich
- Kann mit standardmäßigen manuellen und automatisierten Mehrfach-Absaugvorrichtungen verwendet werden
- Optimiertes Protokoll für BCT™ (Streck-Röhrchen) für zellfreie DNA
- Das Kit ist an vielen Robotern für die Handhabung von Flüssigkeiten vollständig automatisierbar
- Das Protokoll folgt modernsten Binde-, Wasch- und Elutionsverfahren
- Gebrauchsfertig für Downstream-Prozesse wie Echtzeit-PCR oder NGS
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Midi-Spin-Säule |
| Isolation Technology | Silika-Membran-Technologie |
| Probentyp | Blutplasma |
| Elutionsvolumen | Elutionsvolumen: 200 μl (140 μl endgültiges Eluat) |
| Endprodukttyp | Zellfreie DNA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vakuum (z. B. NucleoVac 96 Vakuumkammer und Vakuumpumpe) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | DNA-Isolierung aus Blutplasma |
| Enthält | NucleoSpin Plasma-Midi-Säulen, Entnahmeröhrchen, Puffer, Proteinase K |
| Anzahl Reaktionen | 48 |
| Produkttyp | Core-Kit |
| Mehr anzeigen |