Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA-Forensik, Mini-Kit für DNA aus forensischen Spuren
Beschreibung
NucleoSpin™ DNA-Forensik-Kits
- Hervorragende genomische DNA-Reinheit aus allen Fallproben
- Verfahren basiert auf der reversiblen Adsorption von Nukleinsäuren an die Silikamembran
- Als Probenquellen dienen beispielsweise Mundschleimhautabstriche oder kleine Gewebe-/Zellproben (getrocknete Blutstropfen, Spuren- und Abklatschproben oder Zigarettenfilter).
- Einheitliches Puffersystem für die Einzelprobenanalyse und Hochdurchsatzanalyse
- Ethylenoxid-behandelte Kunststoffmaterialien
- Konformität mit ISO 18385 für zweifellos DNA-Profilierung
- Anwendungen: STR-Analyse, qPCR, jegliche Art von enzymatischer Reaktion
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 bis 30 ng/μl |
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur (18 bis 25 °C) |
| Format | Mini-Spin-Säule |
| Isolation Technology | Silika-Membran-Technologie |
| Probentyp | Fallproben, Kontaktspuren (z. B. getrocknete Blutflecken, Zigarettenfilter, Abstriche) |
| Effizienz | Bindungsvermögen: 7 μg |
| Elutionsvolumen | Elutionsvolumen: 50 bis 100 μl |
| Endprodukttyp | Genomische DNA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vortexmischer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung von DNA aus forensischen Proben |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- NucleoSpin DNA Forensic (50)
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidium thiocyanate, 2-propanol, guanidium hydrochloride,ethanol, proteinasek