Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin Blood L (20) 20 preps for the isolation of genomic DNA from
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
20 Reaktionen
Beschreibung
NucleoSpin™ Blood L wurde zur schnellen, mittelgroßen Aufbereitung hochreiner genomischer DNA aus bis zu 2 ml Vollblut, Serum, Plasma oder anderen Körperflüssigkeiten entwickelt. Einfache Verarbeitung von Buffy Coats bis zu 1 ml. Ist eine Anreicherung von Leukozyten nicht möglich, z. B. nach dem Einfrieren von Blut, das zur Lyse von Zellen führt, müssen große Mengen von Blutproben verarbeitet werden. Die gewonnene DNA kann direkt als Template für PCR*-Reaktionen verwendet oder dem Endonuklease-Verdau unterzogen werden. Aufgrund des hohen Bindungsvermögens der NucleoSpin™ Blood L-Säule, das etwa 250 μg genomische DNA beträgt, ermöglicht das Kit die Aufbereitung reiner genomischer DNA aus bis zu 2 ml humanem oder tierischem Vollblut mit einem A260/280-Verhältnis von 1.70 bis 1.90. Die typische DNA-Ausbeute liegt – je nach Leukozytenkonzentration in der jeweiligen Blutprobe – im Bereich von 20 μg bis 30 μg pro ml gesundem menschlichem Blut. Es kann Blut verwendet werden, das mit EDTA, Citrat, Heparin oder CPDA behandelt wurde. Das Verfahren ist für ein Probenvolumen von 0.5 bis 2 ml optimiert. Die für die Herstellung von genomischer DNA aus Blut mittels NucleoSpin™ Blood L benötigte Zeit beträgt weniger als 1 Stunde. Inhalt des Kits: NucleoSpin™ Blood L-Säulen, 15 ml-Entnahmeröhrchen, 15 ml-Elutionsröhrchen, Puffer, Proteinase K.
- Silika-Membran-Technologie
- Ertrag: 40 bis 60 μg
- Probenmaterial: ≤200 μl/5 x 106 Zellen
- Elutionsvolumen: 100 μ l
- Bindungsvermögen: 60 μ g
- Vorbereitungszeit: 30min/Aufbereitung
- Format: Mini-Spin-Säule
- Keine Verwendung organischer Lösungsmittel. Zur schnellen Isolierung genomischer DNA aus Blut, Serum, Plasma oder anderen Körperflüssigkeiten.
Spezifikation
Spezifikation
| Nachweisverfahren | Silika-Membran-Technologie |
| Format | Midi-Spin-Säule |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PCR, Southern Blotting, enzymatische Reaktionen |
| Enthält | 2 ml-Sammelröhrchen, Puffer, Proteinase K |
| Anzahl Reaktionen | 20 |
| Produkttyp | NucleoSpin™ Blut L-Säule |
| Menge | Je 1 |
| Probenvolumen | 0.2 to 2 mL whole blood (human or animal, fresh or frozen, treated with citrate, EDTA, heparin, or CPDA), buffy coat, platelets, body fluids, serum, plasma, 2 x 107 cultured cells |
| Prüfzeit | 60min |
| Ertrag | 40 bis 60 μg |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu