Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blut-Kit für QIAcube™
Das Kit wurde für die Verwendung mit dem automatisierten QIAcube™ Spin-Säulensystem zur schnellen Aufreinigung von hochwertiger DNA aus Blut und biologischen Flüssigkeiten entwickelt.
Marke: Macherey-Nagel™ 740951.240C
Additional Details : Gewicht : 0.56000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Description
- Gebrauchsfertige DNA in unter 30 min
- Vollständige Beseitigung von PCR-Inhibitoren
- Kontinuierlich hohe DNA-Ausbeute, für Downstream-Prozesse geeignet (PCR usw.)
- Vollblut (menschlich oder tierisch, frisch oder gefroren), behandelt mit Citrat, EDTA, Heparin, CPDA
- Geeignet für die Isolierung von viraler DNA oder bakterieller DNA aus Blutproben
- Verschiedene Probenmaterialien: Vollblut, Plasma, Buffy Coat, Thrombozyten, Körperflüssigkeiten (z. B. Fruchtwasser), kultivierte Zellen
Specifications
Rotes Band | |
Raumtemperatur (18–25 °C) | |
Silika-Membran-Technologie | |
Bindungsvermögen: 60 μg | |
QIAcube automatisiertes Spin-Säulen-System | |
NucleoSpin Blut-Säulen mit Entnahmeröhrchen, Puffer, Proteinase K. | |
A260/A280: 1,6–1,9 | |
30 min/Aufbereitung |
40 bis 100 ng/μl | |
Mini-Spin-Säule | |
Körperflüssigkeiten, Zellkulturen, Plasma, Serum, Vollblut | |
Elutionsvolumen: 60–200 μl | |
Aufreinigung von DNA aus Blut | |
240 Aufreinigungen | |
5 bis 200 μl (< 5 x 106 Zellen) | |
4 bis 6 μg (200 μl Blut) |
Safety and Handling
- NucleoSpin Blood
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch mit Wasser gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride / 2-propanol