Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Tissue, 96-well kit for DNA from cells and tissue
Artikelnummer. 12788552
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
192 Aufreinigungen
384 Aufreinigungen
Packungsgröße:
192 Reaktionen
384 Reaktionen
Artikelnummer. 12788552
Marke: Macherey-Nagel™ 740741.4
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Allround kit for purification of DNA from a broad range of samples in proven 96‐well plate format.
NucleoSpin™ 96 Tissue ist für die schnelle gleichzeitige Vorbereitung hochreiner genomischer DNA aus tierischem und humanem Gewebe, z. B. Maus- und Rattenschwänze, konzipiert.
Von einem 1,2 cm langen Mausschwanzspitzenabschnitt (Alter der Mäuse 4 bis 6 Wochen) können 30-40 μg reine genomische DNA gewonnen werden (typische Erträge 15-25 μg). Die gewonnene DNA kann direkt für PCR, Southern Blotting oder jede enzymatische Reaktion verwendet werden. NucleoSpin™ Tissue Bindungsplatten können unter Vakuum oder Zentrifugation in einer Zentrifuge mit tiefen Bechern verwendet werden, um die Verarbeitung von auf 96-Well-Blöcken gestapelten NucleoSpin™ 96-Well-Platten zu ermöglichen. So können bis zu 192 Proben (zwei Platten) in weniger als einer Stunde (nach der Lyse) verarbeitet werden. Mit der NucleoSpin™ 96 Tissue-Methode wird die Lyse durch Inkubation der Proben in einer Lösung aus Reinigungsmitteln und Proteinase K bei 56 °C erreicht Geeignete Bedingungen für die Bindung von DNA an die Kieselgelmembranen der NucleoSpin™ Tissue Bindungsplatte werden durch Zugabe großer Mengen chaotroper Ionen plus Ethanol zum Lysat geschaffen. Der Bindungsprozess ist reversibel und Nukleinsäure-spezifisch. Kontaminationen werden durch Waschen mit zwei verschiedenen Puffern entfernt. Schließlich wird reine genomische DNA bei niedriger Ionenstärke in einem leicht alkalischen Elutionspuffer eluiert. NucleoSpin™ Tissue-Bindungsplatten, Puffer, Proteinase K, Waschplatten, quadratische Well-Blöcke, runde Well-Blöcke, Gestelle mit Röhrchenstreifen, Kappenstreifen, selbsthaftende Folie.
  • Silika-Membran-Technologie
  • Format: 96-Well-Platten
  • Vorbereitungszeit: 1 Std. (nach der Lyse)
  • Probenmaterial: ≤ 20 mg Gewebe, 106 kultiviert oder Bakterien
  • Ausbeute: 15 bis 25 μg
  • Elutionsvolumen: 100 bis 200 μl
  • Fragmentgröße: 300 bp bis 30 kb
  • Keine Verwendung organischer Lösungsmittel
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 18°bis 25 °C
Format 96-Well-Platte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolation der DNA
Anzahl Reaktionen 384 Aufreinigungen
Probenvolumen <20 mg human/animal tissue, <106 cells
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride, 2-propanol