Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Tissue, 96-well kit for DNA from cells and tissue
Beschreibung
NucleoSpin™ 96 Tissue ist für die schnelle gleichzeitige Vorbereitung hochreiner genomischer DNA aus tierischem und humanem Gewebe, z. B. Maus- und Rattenschwänze, konzipiert.
Von einem 1,2 cm langen Mausschwanzspitzenabschnitt (Alter der Mäuse 4 bis 6 Wochen) können 30-40 μg reine genomische DNA gewonnen werden (typische Erträge 15-25 μg). Die gewonnene DNA kann direkt für PCR, Southern Blotting oder jede enzymatische Reaktion verwendet werden. NucleoSpin™ Tissue Bindungsplatten können unter Vakuum oder Zentrifugation in einer Zentrifuge mit tiefen Bechern verwendet werden, um die Verarbeitung von auf 96-Well-Blöcken gestapelten NucleoSpin™ 96-Well-Platten zu ermöglichen. So können bis zu 192 Proben (zwei Platten) in weniger als einer Stunde (nach der Lyse) verarbeitet werden. Mit der NucleoSpin™ 96 Tissue-Methode wird die Lyse durch Inkubation der Proben in einer Lösung aus Reinigungsmitteln und Proteinase K bei 56 °C erreicht Geeignete Bedingungen für die Bindung von DNA an die Kieselgelmembranen der NucleoSpin™ Tissue Bindungsplatte werden durch Zugabe großer Mengen chaotroper Ionen plus Ethanol zum Lysat geschaffen. Der Bindungsprozess ist reversibel und Nukleinsäure-spezifisch. Kontaminationen werden durch Waschen mit zwei verschiedenen Puffern entfernt. Schließlich wird reine genomische DNA bei niedriger Ionenstärke in einem leicht alkalischen Elutionspuffer eluiert. NucleoSpin™ Tissue-Bindungsplatten, Puffer, Proteinase K, Waschplatten, quadratische Well-Blöcke, runde Well-Blöcke, Gestelle mit Röhrchenstreifen, Kappenstreifen, selbsthaftende Folie.
- Silika-Membran-Technologie
- Format: 96-Well-Platten
- Vorbereitungszeit: 1 Std. (nach der Lyse)
- Probenmaterial: ≤ 20 mg Gewebe, 106 kultiviert oder Bakterien
- Ausbeute: 15 bis 25 μg
- Elutionsvolumen: 100 bis 200 μl
- Fragmentgröße: 300 bp bis 30 kb
- Keine Verwendung organischer Lösungsmittel
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 18°bis 25 °C |
| Format | 96-Well-Platte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolation der DNA |
| Anzahl Reaktionen | 192 Aufreinigungen |
| Probenvolumen | <20 mg human/animal tissue, <106 cells |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride, 2-propanol