Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Plasmid, für die Transfektion geeignet
Artikelnummer. 15543636
Click to view available options
Anzahl Proben:
24 x 96
4 x 96
Produkttyp:
Core-Kit
Komplettpaket
Packungsgröße:
2304 Reaktionen
384 Reaktionen
Artikelnummer. 15543636
Marke: Macherey-Nagel™ 740492.24
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Eine schnelle Methode zur Aufreinigung von für die Transfektion geeigneter Plasmid-DNA mit Miniformat-Technologie zur Reduzierung von Endotoxinen aus bakteriellen Lysaten. Komplettpakete und Core-Kits verwenden ein 96-Well-Plattenformat für einen effizienten Ablauf mit hohem Durchsatz.
Endotoxine werden während typischer Plasmid-Präparationen von bakteriellen Lysaten mitgereinigt. Da sie das Überleben eukaryotischer Zellen beeinträchtigen, ist eine Reduktion der Endotoxine vor der Zelltransfektion unerlässlich. NucleoSpin™ Plasmid Transfektions-geeignete Kits wurden entwickelt, um Endotoxine aus bakteriellen Lysaten zu reduzieren.
  • Reinigt Plasmide mit hoher Kopienzahl für die Transfektion
  • Neuartige Technologie zur Verringerung des Endotoxingehalts (< 50 EU/μg DNA) für eine erfolgreiche Transfektion
  • Schnelle Aufreinigung von E. coli durch automatische, manuelle, Vakuum- oder Zentrifugationsverarbeitung
  • Ultraschnelles Verfahren vereinfacht den Arbeitsablauf
  • 96-Well-Platten für Hochdurchsatz ermöglichen eine einfache Automatisierung und unterstützen Plasmid-Screening
  • Downstream-Prozesse: Transfektion von häufigen Zelllinien (Lipofektion, Elektroporation)
  • Auch geeignet für molekularbiologische Standardanwendungen wie Klonen und Sequenzieren
Spezifikation
Bakterielle Endotoxine < 50 EU/ng DNA
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur (18–25 °C)
Format 96-Mikrotiterplatte
Isolation Technology Silikamembran- und Endotoxin-Reduktionstechnologie
Probentyp Bakterienkultur (E. coli, Plasmide mit hoher Kopienzahl)
Effizienz Bindungsvermögen: 20 μg
Elutionsvolumen Elutionsvolumen 100–200 μl
Endprodukttyp Transfektionsfähige Plasmid-DNA
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge, Vakuumkammer (z. B. NucleoVac 96)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelle Aufreinigung von Plasmiden für die Transfektion
Enthält Filterplatten, Bindungsplatten, Puffer, RNase A
Anzahl Proben 24 x 96
Produkttyp Core-Kit
Reinheit A260/A280: 1,80–1,85
Probenvolumen Bis zu 5 ml
Größe < 15 kbp
Prüfzeit 45 min/Platte
Ertrag 5 – 20 μg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin 96 Plasmid T.-gr. Core
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch mit Wasser gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt; guanidine hydrochloride; 2-