Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 PCR-Aufreinigungsplatten
Beschreibung
NucleoSpin™ 96 PCR-Aufreinigungskits
- Zeitsparende parallele Reinigung von PCR-Produkten unter Verwendung eines bewährten 96-Mikrotiterplatten-Formats
- Vollständige Entfernung von Primern und Primer-Dimeren– optimale Recovery
- Geeignet für die Verarbeitung unter Vakuum und Zentrifugation
- Geeignet für den manuellen oder automatisierten Gebrauch
- Die innovative MN-Waschplatte minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
- NucleoSpin™ 96 PCR-Aufreinigung-Core-Kits: Grundlegende Materialien mit Schwerpunkt auf Automatisierungsplattformen
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur (18–25 °C) |
| Format | 96-Mikrotiterplatte |
| Isolation Technology | Silika-Membran-Technologie |
| Probentyp | PCR-Reaktionsgemisch |
| Effizienz | Bindungsvermögen: 15 μg |
| Elutionsvolumen | Elutionsvolumen: 75–150 μl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleoSpin 96 PCR-Aufreinigungs- oder Core-Kit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Reinigung von PCR-Produkten |
| Anzahl Reaktionen | 96/Platte |
| Produkttyp | Bindungsplatte |
| Mehr anzeigen |