Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 PCR Clean-up, 96-well kit for PCR clean up
Artikelnummer. 12755214
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
192 Aufreinigungen
2304 Aufreinigungen
384 Aufreinigungen
96 Aufreinigungen
Packungsgröße:
192 Reaktionen
2304 Reaktionen
384 Reaktionen
96 Reaktionen
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
12755214 384 Aufreinigungen 384 Reaktionen
12718512 96 Aufreinigungen 96 Reaktionen
12765204 192 Aufreinigungen 192 Reaktionen
12745214 2304 Aufreinigungen 2304 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12755214 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740658.4
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
NucleoSpin™ 96 Gel and PCR Clean-Up Kit provides time saving medium to high throughput PCR clean up.
Das NucleoSpin™ 96 PCR-Aufreinigungskit ermöglicht die direkte Aufreinigung von PCR-Reaktionsgemischen. Innerhalb des Verfahrens ermöglicht die Zugabe von chaotropem Salz (Puffer-NT) eine reversible Adsorption der PCR-Produkte durch die Kieselgelmembran der NucleoSpin™ 96 PCR-Aufreinigungsbindungsplatten. Die hohe Reinheit der PCR-Produkte wird durch die vollständige Entfernung von Primern, Primer-Dimern, Salzen, Nukleotiden und Proteinen (z. B. Polymerasen, BSA) in den nachfolgenden Waschschritten mit Puffer-NT3 erreicht. Die hochreinen PCR-Produkte werden schließlich mit Elutionspuffer-NE (5 mM Tris/HCl, pH 8,5) oder Wasser (pH 8,5) eluiert und können direkt in weiteren Anwendungen eingesetzt werden.
  • Silika-Membran-Technologie
  • Verarbeitung: manuell/automatisiert, Vakuum/Zentrifugation
  • Probenmaterial: < 100 μl PCR-Reaktionsgemisch
  • Elutionsvolumen: 75 bis 150 μl
  • Bindungsvermögen: 15μ g
  • Vorbereitungszeit: 45 Min/Platte
  • Fragmentgröße: 65 bp bis  10 kb
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 18°bis 25 °C
Format 96-Well-Platte
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR-Aufbereitung
Anzahl Reaktionen 384 Aufreinigungen
Probenvolumen < 100 μl
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate