Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin 96 PCR Clean-up Core Kit (4x96) 4 x 96 preps for the purification
Beschreibung
4 x 96 Preps für die Aufreinigung von PCR-Produkten, Puffern, NucleoSpin™ Extract Bindungsplatte, Benutzerhandbuch (früher bekannt als NucleoSpin™ 96 Extract II) Macherey-Nagel
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 18°bis 25 °C |
| Format | 96-Well-Mikrotiterplatten |
| Probentyp | PCR-Reaktionsgemisch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR-Aufbereitung |
| Anzahl Reaktionen | 384 Aufreinigungen |
| Probenvolumen | < 100 l |
| Größe | 50 bp ca. 10 kbp |
| Ziel | Clean up |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate