Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin 8 RNA Core Kit (48x8) 48 x 8 preps for the isolation of total
Artikelnummer. 12728432
Artikelnummer. 12728432
Marke: Macherey-Nagel™ 740465.4
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
RNA isolation in flexible 8‐well strip format.
Enthält RNA-Bindungsstreifen, Puffer, RNase-freie rDNase, 48 x 8 Preps Macherey-Nagel
Spezifikation
Probengröße <2 x 106 cultured cells, <20 mg human/animal tissue
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3