Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSnap™ Plasmid-Midi-Kit
Click to view available options
:
Plasmid Midi Kit; Bakterienstamm: E coli.; Vektor: < 25 kbp; Ziel: Plasmid-DNA
Beschreibung
- Ultraschnelle Plasmid Midi Prep durch Vakuumverarbeitung
- Schnappsäule
- Für Vakuum, Zentrifugation oder Elution
Spezifikation
Spezifikation
| Bakterien- oder Hefenstamm | Bakterien, E. coli. (50 ml) |
| Probentyp | Bakterien, E. coli |
| Elutionsvolumen | 200 bis 500 μl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vakuumelution für die Isolierung von Plasmid-DNA in Transfektionsqualität und die nachfolgende Transfektion empfindlicher Zellen und Zellinjektionen |
| Reinheit | A260/A280: 1,8 bis 1,9 |
| Ziel | Plasmid-DNA |
| Vektor | < 25 kbp |
| Ertrag | 250 μg |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- NucleoSnap Plasmid Midi
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: RNase; sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), 2-propanol