missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ NucleoSnap™ Plasmid-Midi-Säulen

Product Code. 15810918
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 Säulen
50 Säulen
missing translation for 'unitSize'
10 Stück
50 Stück
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15810918

missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 740494.10S

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

This item is not returnable. View return policy

Midi-Ersatzsäulen für die Verwendung mit dem NucleoSnap™ Midi-Plasmid-Kit zur Vorbereitung von Plasmid-DNA in Transfektionsqualität. Diese Kieselgelmembransäulen verfügen über einzigartige Brechstellen für die Vakuumverarbeitung großer Probenvolumina mit der NucleoVac 24 Vakuumkammer.

NucleoSnap™ Plasmid-Midi-Säulen

  • Produziert gebrauchsfertige transfektionsfähige DNA für empfindliche Downstream-Prozesse
  • Kein alkoholisches Fällungsmittel erforderlich
  • Isoliert bis zu 250 μg Plasmid-DNA in nur 35 Minuten
  • Einfaches Verfahren: DNA-Fällung – Filtration – Waschen – Elution
    • Salzreiche/ethanolische Waschschritte zur Entfernung von Kontaminanten
    • Elution mit wenig Salz oder Wasser

Specifications

Format Brechsäule
Isolation Technology Silika-Membran-Technologie
Endprodukttyp Plasmid-DNA
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoSnap™ Plasmid Midi-Kit; NucleoVac 24 Vakuumkammer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung von für die Transfektion geeigneter Plasmid-DNA
Enthält Nur Säulen
Produkttyp NucleoSnap Plasmid Midi-Säulen
Menge 10 Säulen
Probenvolumen Elutionsvolumen: 200–500 μl
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • NucleoSnap Plasmid Midi
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: RNase; sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), 2-propanol
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.