Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSnap™ DNA Plasma
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10
50
Packungsgröße:
10 Reaktionen
50 Reaktionen
Beschreibung
Die NucleoVac24 Mehrfach-Absaugvorrichtung ermöglicht die Verarbeitung von Silikasäulen zur Nukleinsäure-Aufreinigung durch Vakuum.
- Säulen einrastbar für die schnelle Verarbeitung großer Probenvolumen
- Kompatibel mit der NucleoVac24 Mehrfach-Absaugvorrichtung (separat erhältlich, MPN 740299)
- Keine Träger-RNA erforderlich
- Prozess: DNA-Fällung — Filtration — Waschen — Elution
- Optimiertes Protokoll für die Verwendung mit EDTA- oder zellfreien DNA-BCT™ Blutentnahmeröhrchen (Streck)
- Hocheffiziente Rückgewinnung von zellfreier DNA aus flüssigen Biopsien
- Kein alkoholisches Fällungsmittel erforderlich
- Typische Downstream-Prozesse: NGS, qPCR, ddPCR
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Brechsäule |
| Isolation Technology | Silika-Membran-Technologie |
| Probentyp | Plasma, Urin |
| Elutionsvolumen | Elutionsvolumen: 20–100 μl |
| Endprodukttyp | Zellfreie DNA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vakuum (z. B. NucleoVac 24 Vakuumkammer und Vakuumpumpe) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | DNA-Isolierung aus Blutplasma |
| Enthält | NucleoSnap DNA-Plasmasäulen, Entnahmeröhrchen, Puffer, Proteinase K |
| Anzahl Reaktionen | 10 |
| Reinheit | Fragmentgröße: ≥ 50 bp |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- NucleoSnap DNA Plasma
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxidesolution/proteinaseK, liquid (origin: tritirachium album)/guanidine hydrochlori