Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ HPLC-Säule EC 100-3 C18 100A 3 μm
Die Macherey-Nagel Nucleosil HPLC-Säulen bieten dank optimierter Bindungsverfahren eine hohe Trennleistung. Sie ermöglichen chemische und mechanische Stabilität sowie hohe Beladungskapazität und Rückgewinnungsraten für die Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge.
Marke: Macherey-Nagel™ 720192.46
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Bettstabilität durch kugelförmige Partikel
- Hoher Wirkungsgrad durch enge Partikelgrößenverteilung
- Hohe Trennleistung durch optimierte Bindungsverfahren
- Hohe chemische und mechanische Stabilität
- Hohe Beladungskapazität und Wiederherstellungsraten
- Hohe chargenübergreifende Reproduzierbarkeit
Spezifikation
Silika | |
2 bis 9 | |
C18 HD | |
C18 HD HPLC Nucleosil-Säule EC 100-3 |
3 μm | |
100 Å | |
250 x 4,6 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ HPLC-Säule EC 100-3 C18 100A 3 μm > Nucleosil HPLC-Säulen; Säulenchemie: Silika; Abmessungen: 250 x 4,6 mm; Porengröße: 3 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur