Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ EC-Vorsäulen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Porengröße:
100Å
Packungsgröße:
3 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung | 20% |
pH | 2 bis 9 |
Partikelgröße | 5 μm |
Länge (metrisch) | 4 mm |
Porengröße | 100Å |
Typ | EC Vorsäule |
Innendurchmesser (metrisch) | 3 mm |
Stationäre Phase | NUCLEOSIL™ C18 HD |
Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
Lösungsmittel | Acetonitril/Wasser |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ EC-Vorsäulen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur