Learn More
Macherey-Nagel™ EC HPLC-Trennsäule EC 250/4.6 NUCLEOSIL 100-10 NH2 Länge: 250 mm, ID: 4,
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 3,50%; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
Marke: Macherey-Nagel™ 720025.46
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
Amino | |
Amino | |
Umkehrphasen- und Normalphasenchromatographie | |
Ja | |
5800 psi (400 bar) | |
Sphärisch | |
2 bis 8 | |
Je 1 | |
350 m²/g | |
Gehäuse L8 | |
Silika | |
Mixed-Mode | |
Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC |
Analytische Trennsäule | |
4,6 mm | |
Polare Interaktionen, hydrophobe Interaktionen und schwache Ionenaustauschinteraktionen | |
250 mm | |
n-Heptan | |
10 μm | |
100 Å | |
n-Heptan | |
60 °C | |
Amino (NH2) | |
3,50% | |
Nein | |
HPLC-EC-Säule |