Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoProtect RNA
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
- Entnehmen Sie zuerst die Probe und erst später die RNA
- Schützen Sie Ihre Zell- und Gewebeproben vor RNA-Abbau
- Kompatibel mit den meisten RNA-Isolierungsmethoden, einschließlich NucleoSpin und NucleoMagRNA Kits sowie NucleoZOL
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | ≤ 24 Stunden bei 37 °C, ≤ 7 Tage bei 18 bis 25 °C, ≤ 1 Monat bei 4 °C, langfristig bei -20 °C oder niedriger |
| Probentyp | Humane/tierische Zellen und Gewebe (max. 5 mm Durchmesser) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sicherer Transport von stabilisierten Zell- und Gewebeproben ohne Trockeneis für die anschließende RNA-Isolierung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Erhaltung der RNA-Integrität in Zell- und Gewebeproben (Downstream-Prozesse: z. B. qRT-PCR, RNAseq, Array-Technologie usw.) |
| Reinheit | Typisches RIN nach RNA-Isolierung: 10 für kultivierte Säugetierzellen (z. B. HeLa); > 9 für Säugetiere |
| Menge | 50 mL |
| Form | RNA-Stabilisierungsreagenz für Zellen und Gewebe |