Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoProtect RNA
Artikelnummer. 16422185
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 16422185
Marke: Macherey-Nagel™ 740400.250
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
RNA-Stabilisierungsreagenz für Zellen und Gewebe.
  • Entnehmen Sie zuerst die Probe und erst später die RNA
  • Schützen Sie Ihre Zell- und Gewebeproben vor RNA-Abbau
  • Kompatibel mit den meisten RNA-Isolierungsmethoden, einschließlich NucleoSpin und NucleoMagRNA Kits sowie NucleoZOL
Spezifikation
Inhalt und Lagerung ≤ 24 Stunden bei 37 °C, ≤ 7 Tage bei 18 bis 25 °C, ≤ 1 Monat bei 4 °C, langfristig bei -20 °C oder niedriger
Probentyp Humane/tierische Zellen und Gewebe (max. 5 mm Durchmesser)
Zur Verwendung mit (Geräte) Sicherer Transport von stabilisierten Zell- und Gewebeproben ohne Trockeneis für die anschließende RNA-Isolierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Erhaltung der RNA-Integrität in Zell- und Gewebeproben (Downstream-Prozesse: z. B. qRT-PCR, RNAseq, Array-Technologie usw.)
Reinheit Typisches RIN nach RNA-Isolierung: 10 für kultivierte Säugetierzellen (z. B. HeLa); > 9 für Säugetiere
Menge 250 mL
Form RNA-Stabilisierungsreagenz für Zellen und Gewebe