Learn More
Cytiva Nucleon™ PhytoPure™ Extraktionskits für genomische DNA
Nukleon PhytoPure DNA Extraktionskits verwenden ein Phytopure Harz, um pflanzliche Polysaccharide zu binden, die in nur einer Stunde hohe Erträge an qualitativ hochwertiger pflanzlicher genomischer DNA gewährleisten
336.00 CHF - 642.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Qualität, Länge und Reinheit einer Phenol-Chloroform-Extraktion ohne Phenol. Nucleon PhytoPure ermöglicht die schnelle Chloroform-Extraktion von hochwertiger genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht aus Pflanzen- und Pilzproben mit effizienter Proteinentfernung |
---|---|
Probentyp | Gerste (frisch, gefroren oder gefriergetrocknet), Mais (frisch, gefroren oder gefriergetrocknet), Roggen (frisch, gefroren oder gefriergetrocknet), Weizen (frisch, gefroren oder gefriergetrocknet) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Extrahiert erfolgreich DNA aus vielen Pflanzenarten, sowohl aus frischem, gefrorenem oder gefriergetrocknetem Material |
Enthält | Reagenzien 1 und 2 und PhytoPure™ Harz |
Includes: Reagenzien 1 und 2 und PhytoPure Harz
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10762037
|
Cytiva
RPN8510 |
100 mg |
336.00 CHF
50 Reaktionen |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10410875
|
Cytiva
RPN8511 |
1000 mg |
642.00 CHF
50 Reaktionen |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Das Rapid Protokoll erfordert kein Phenol oder CTAB
- Zwei Kit-Größen ermöglichen eine wirtschaftliche Skalierung mit demselben phenolfreien Protokoll
- Die effektive Entfernung von Polysacchariden minimiert die Hemmung von Downstream-Prozessen
Spezifikation
Qualität, Länge und Reinheit einer Phenol-Chloroform-Extraktion ohne Phenol. Nucleon PhytoPure ermöglicht die schnelle Chloroform-Extraktion von hochwertiger genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht aus Pflanzen- und Pilzproben mit effizienter Proteinentfernung | |
Gerste (frisch, gefroren oder gefriergetrocknet), Mais (frisch, gefroren oder gefriergetrocknet), Roggen (frisch, gefroren oder gefriergetrocknet), Weizen (frisch, gefroren oder gefriergetrocknet) | |
Extrahiert erfolgreich DNA aus vielen Pflanzenarten, sowohl aus frischem, gefrorenem oder gefriergetrocknetem Material | |
Reagenzien 1 und 2 und PhytoPure™ Harz |