missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ NucleoMag X32 - System For Automated DNA/RNA Purificat

Artikelnummer. 32018026
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumenverarbeitung (metrisch):
50 to 1000 μL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumenverarbeitung (metrisch) Packungsgröße
32018026 50 to 1000 μL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 32018026 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 747020
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

An automated platform designed for efficient magnetic bead-based extraction, featuring a compact benchtop footprint.

  • Capable of processing up to 32 samples simultaneously, the stand-alone instrument is easy to set up, program, and operate
  • Mixing, magnetic bead transfer, washing, and elution steps are performed automatically, saving valuable hands-on time
  • The purification process can be completed within 20 to 60 minutes depending on the type of NucleoMag kit used and the complexity of the program

Spezifikation

Produkttyp Nucleic Acid Extraction System
Probentyp Tissue
Geeignete nachgelagerte Analyse PCR/qPCR, Sequencing, Mass Spec
Volumenverarbeitung (metrisch) 50 to 1000 μL
Platten pro Deck 4
Format 96-well Plate
Fassungsvermögen 1 to 32 Samples
Inhalt und Lagerung NucleoMag X32 Automated DNA/RNA Purification System, Power Cable, Manual
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automated Extraction System For Magnetic Bead-based DNA/RNA Purification
Produktlinie NucleoMag
Menge 1 Ea.
UV-Lampe Internal UV Lamp
Hauptspeicher 500 Programs (Internal Memory)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.