Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag 96 Trace (24x96) 24 x 96 preps for the purification of DNA from
Für die manuelle und automatisierte Isolierung genomischer DNA
Marke: Macherey-Nagel™ 744600.24
Additional Details : Gewicht : 9.30000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Beschreibung
NucleoMag 96 Tissue ist für die schnelle parallele Aufreinigung genomischer DNA aus tierischen Geweben, Zellkulturen und Bakterien im 96 Well-Format konzipiert. NucleoMag 96 Trace ist für die Aufreinigung von DNA aus forensischen Proben (z. B. Tupfer, getrocknete Blutflecken, Zigarettenfilter) konzipiert. NucleoMag 96 Plant ist für die Aufreinigung genomischer DNA aus Pflanzengewebe im 96 Well-Format konzipiert.Die Magnetpartikel-Technologie liefert ein geschlossenes System, was das Kreuzkontaminationsrisiko erheblich reduziert. Die NucleoMag Technologie lässt leicht an gängige Laborautomatisierungsplattformen anpassen. Kann entweder mit Festkontakttrennern (z. B. NucleoMag SEP) oder magnetischen Separatoren in Roboterarbeitsplätzen verwendet werden. Lieferumfang des Kits: NucleoMag 96 Tissue – NucleoMag B-Beads, Puffer, Proteinase K; NucleoMag 96 Trace – NucleoMag B-Beads, Puffer, Proteinase K; NucleoMag 96 Plant – NucleoMag C-Beads, Puffer.
Schnelle, wirtschaftliche Aufreinigung genomischer DNA mit hochgradig reaktiven superparamagnetischen Beads, leicht an automatisierten Einsatz anpassbar
- Probengröße: NucleoMag 96 Tissue – bis zu 20 mg Tiergewebe, 1 x 107-Zellen oder Bakterien NucleoMag96 Trace – Bukcal Wangenabstrich, getrocknete Blutflecken, Zigarettenfilter NucleoMag96 Plant – 20 mg bis 50 mg Pflanzengewebe
- Typische Ausbeute: NucleoMag 96 Tissue/Plant – 10 μg bis 20 μg DNA NucleoMag 96 Trace – 1 μg bis 3 μg DNA
- A260/280 ≥1.6 bis 1.9
- Probenkonzentration möglich
- Vollständige Beseitigung von PCR*-Inhibitoren
- Kleine Elutionsvolumina (≥50 μl)
- Ausbeute hängt nicht vom Elutionsvolumen ab.
- Gebrauchsfertige DNA für Downstream-Prozesse
- Bindungsvermögen: 0.4 μg DNA pro μl NucleoMag Bead-Suspension
- Bead-Größe: 1 μm 3 μm
- Minimiert Bead-Verschleppung
Spezifikation
Magnetic Bead | |
24 x 96 | |
120min |
Für die manuelle und automatisierte Isolierung genomischer DNA | |
NucleoMag™ 96 B-Bead | |
Hochreaktive superparamagnetische Beads |
Sicherheit und Handhabung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1