Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag SEP Magnetabscheider
Entwickelt für die schnelle manuelle Aufreinigung von Nukleinsäuren mit NucleoMag™ Kits. SEP-Einheiten sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich: SEP 24 (1x 24-Well-Platte), SEP Mini (12x 1.5/2.0 ml-Reaktionsröhrchen) und SEP Maxi (4x 50 ml-Röhrchen).
Marke: Macherey-Nagel™ 744901
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- NucleoMag™ Kits basieren auf der Magnet-Bead-Technologie und ermöglichen eine schnelle gleichzeitige Aufreinigung qualitativ hochwertiger Nukleinsäuren
- NucleoMag™ Beads werden vom Magneten im Separator angezogen, der die Entfernung des Waschpuffers oder die Rückgewinnung des Elutionspuffers mit gereinigter DNA ermöglicht
- Besteht aus einem Polytetrafluorethylen(PTFE)-Sockel und magnetischen Stiften
- Beständig gegen verdünnte Essigsäure, Ethanol, Guanidin-HCl, NaCl, NaOH und SDS
- Längere Exposition gegenüber Chemikalien vermeiden; nicht autoklavieren
Spezifikation
Raumtemperatur | |
Magnetisch | |
Nukleinsäure-Trennung mit NucleoMag™ Kits | |
SEP Mini |
PTFE-Basis, Magnetstifte | |
1,5/2,0 ml-Röhrchen | |
12 | |
Je 1 |