Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag SEP Magnetabscheider
Entwickelt für die schnelle manuelle Aufreinigung von Nukleinsäuren mit NucleoMag™ Kits. SEP-Einheiten sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich: SEP 24 (1x 24-Well-Platte), SEP Mini (12x 1.5/2.0 ml-Reaktionsröhrchen) und SEP Maxi (4x 50 ml-Röhrchen).
220.00 CHF - 665.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Beschreibung PTFE-Basis, Magnetstifte
Nachweisverfahren Magnetisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäure-Trennung mit NucleoMag™ Kits
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Produkttyp Zur Verwendung mit (Geräte) Anzahl Proben Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Zur Verwendung mit (Geräte) Anzahl Proben Preis Menge & Verfügbarkeit  
15829167
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Macherey-Nagel™
744901
SEP Mini 1,5/2,0 ml-Röhrchen 12
253.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15839167
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Macherey-Nagel™
744902
SEP Maxi 50 ml-Röhrchen 4
220.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15849167
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Macherey-Nagel™
744903
SEP 24 24-Well Platte 24
665.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • NucleoMag™ Kits basieren auf der Magnet-Bead-Technologie und ermöglichen eine schnelle gleichzeitige Aufreinigung qualitativ hochwertiger Nukleinsäuren
  • NucleoMag™ Beads werden vom Magneten im Separator angezogen, der die Entfernung des Waschpuffers oder die Rückgewinnung des Elutionspuffers mit gereinigter DNA ermöglicht
  • Besteht aus einem Polytetrafluorethylen(PTFE)-Sockel und magnetischen Stiften
  • Beständig gegen verdünnte Essigsäure, Ethanol, Guanidin-HCl, NaCl, NaOH und SDS
  • Längere Exposition gegenüber Chemikalien vermeiden; nicht autoklavieren
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
Magnetisch
Je 1
PTFE-Basis, Magnetstifte
Nukleinsäure-Trennung mit NucleoMag™ Kits