Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag RNA-Kit zur RNA-Reinigung mittels magnetischer Beads
Artikelnummer. 12883931
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
4 x 96
96
Packungsgröße:
384 Reaktionen
96 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
12883931 96 96 Reaktionen
12757790 4 x 96 384 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12883931 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 744350.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    507.00 CHF
    353.13 CHF / 96 Reaktionen
    Sparen 153.87 CHF
    30% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Isoliert RNA durch eine Plattform mit magnetische Beads. Das Macherey Nagel™ NucleoMag™ RNA Kit ermöglicht die Isolierung von RNA aus Gewebe- und Zellproben.
Merkmale
  • Das Einröhrchen-Verfahren minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Kleine Elutionsvolumina ≥ 50 μL
  • Geeignet für manuelle und automatisierte Verarbeitung
  • Rekombinante DNase enthalten
  • Reduktionsmittel TCEP enthalten (neinβ (Mercaptoethanol erforderlich)
Anwendungen
  • Schnelle manuelle und automatisierte Kleinserienvorbereitung hochreiner Gesamt-RNA aus Gewebe- oder Zellproben
Spezifikation
Format Hochreaktive superparamagnetische Beads
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelle manuelle und automatisierte Kleinserienvorbereitung hochreiner Gesamt-RNA aus Gewebe- oder Zellproben
Enthält NucleoMag™ B-Beads, Puffer, TCEP, RNase-freie rDNase
Anzahl Reaktionen 96
Produkttyp NucleoMag RNA
RNase Ja
Probengröße <2 x 106 Zellen, < 20 mg menschliches/tierisches Gewebe
Prüfzeit <120 min./96 Reaktion
Ertrag <30μ g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoMag RNA
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanaten,ethanol/tris-(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride, TCEP(