Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag™ NGS-Aufreinigung und -Größenauswahl
Click to view available options
Menge:
5 mL
50 mL
500 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
NucleoMag™ NGS-Aufreinigung und -Größenauswahl
- Schritte zur Aufreinigung und Größenauswahl in NGS-Bibliotheken-Kits
- Probeneingabe von nur 17.5 pg
- Probenvolumen von 50 μl bis 150 μl
- Einstellbare Größenauswahl von 150 bis 800 bp
- Praktische Magnet-Bead-Technologie
- Einfache Anpassung für bestimmte Anwendungen oder Sequenzer
- Optimale Skalierbarkeit für manuelle und automatisierte Verarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Gekühlt bei 4 bis 8 °°C |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Probentyp | Reaktionsgemische aus gängigen NGS-Bibliothek-Kits |
| Elutionsvolumen | Elutionsvolumen: 10–100 μl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Magnetabscheider; Elutions- und Trennplatten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | NGS-Reinigung und Größenauswahl |
| Enthält | NucleoMag NGS-Beads in Puffer |
| Menge | 5 mL |
| Probenvolumen | 17,5 pg bis 5 μg, Eingangsvolumen: 50 bis 150 μl |
| Ertrag | Typische Rückgewinnung (Recovery): ≥ 80 % |
| Mehr anzeigen |