Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag™ NGS-Aufreinigung und -Größenauswahl
Artikelnummer. 15889167
Click to view available options
Menge:
5 mL
50 mL
500 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15889167
Marke: Macherey-Nagel™ 744970.5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
NucleoMag™ NGS-Beads für die Suspension ermöglichen eine auf magnetischen Beads basierende Reinigung und Größenauswahl bei Reaktionen zur Vorbereitung von NGS-Bibliotheken für eine Sequenzierung der nächsten Generation.
NucleoMag™ NGS-Aufreinigung und -Größenauswahl
  • Schritte zur Aufreinigung und Größenauswahl in NGS-Bibliotheken-Kits
  • Probeneingabe von nur 17.5 pg
  • Probenvolumen von 50 μl bis 150 μl
  • Einstellbare Größenauswahl von 150 bis 800 bp
  • Praktische Magnet-Bead-Technologie
  • Einfache Anpassung für bestimmte Anwendungen oder Sequenzer
  • Optimale Skalierbarkeit für manuelle und automatisierte Verarbeitung
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Gekühlt bei 4 bis 8 °°C
Isolation Technology Magnetic Bead
Probentyp Reaktionsgemische aus gängigen NGS-Bibliothek-Kits
Elutionsvolumen Elutionsvolumen: 10–100 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Magnetabscheider; Elutions- und Trennplatten
Zur Verwendung mit (Anwendung) NGS-Reinigung und Größenauswahl
Enthält NucleoMag NGS-Beads in Puffer
Menge 5 mL
Probenvolumen 17,5 pg bis 5 μg, Eingangsvolumen: 50 bis 150 μl
Ertrag Typische Rückgewinnung (Recovery): ≥ 80 %
Form Hochreaktive superparamagnetische Beads