Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag DNA-Abstrich zur DNA-Reinigung aus Abstrichen
Artikelnummer. 16322028
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1 x 96
24 x 96
4 x 96
Packungsgröße:
192 Reaktionen
2304 Reaktionen
96 Reaktionen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
16322028 1 x 96 96 Reaktionen
16332028 4 x 96 192 Reaktionen
15880978 24 x 96 2304 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
UN1993-brennbare Flüssigkeit, n.a.g. (Ethanolgemisch) chem. Klasse 3 Produktgruppe II
Artikelnummer. 16322028 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 744601.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.00 CHF
    309.72 CHF / 96 Reaktionen
    Sparen 106.28 CHF
    25% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
UN1993-brennbare Flüssigkeit, n.a.g. (Ethanolgemisch) chem. Klasse 3 Produktgruppe II
Kit auf Basis magnetischer Perlen zur Isolierung genomischer DNA aus Abstrichen.
  • DNA-Isolierung mit hohem Durchsatz für genetische Tests
  • Entwickelt für Baumwolle und synthetische Tupfer
  • In Kombination mit NucleoSpin™ forensischen Filtern für eine bequeme Probenvorbereitung
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,4 μg/μL-Perlen
Konzentration 10 bis 30 ng/μl
Isolation Technology Magnetic Bead
Probentyp Tupfer (Baumwolle oder Synthetik)
Effizienz 0,4 μg/μtheoretische Bindungskapazität der L-Perlen
Zur Verwendung mit (Geräte) COPAN FLOQSwabs™, Puritan HydraFlock™ Tupfer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Typische Downstream-Prozesse: qPCR, NGS, STR-Analyse, jede Art enzymatischer Reaktion
Anzahl Reaktionen 1 x 96
Reinheit A260/A280: 1,6–1,9
Prüfzeit 30 min/ 96 Präparate auf KingFisher™ Flex (ohne Lyse)
Form Hochreaktive superparamagnetische Beads
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoMag DNA Swab (1x96)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidium hydrochloride, proteinase k, glycerole, ethanol
Nur für Forschungszwecke