Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag™ DNA/RNA-Wasser
Artikelnummer. 16397455
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1 x 96
4 x 96
Packungsgröße:
1 Stück
384 Reaktionen
4 Stück
96 Reaktionen
UN1993 brennbare Flüssigkeit, n.a.g. (Gemisch aus 2-Propanol und Ethanol) Chem Klasse 3 Produktgruppe II
Artikelnummer. 16397455
Marke: Macherey-Nagel™ 744220.1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
UN1993 brennbare Flüssigkeit, n.a.g. (Gemisch aus 2-Propanol und Ethanol) Chem Klasse 3 Produktgruppe II
Isolierung von mikrobieller DNA, RNA oder beidem aus verschiedenen Wasser- und Luftproben
  • Geeignet für verschiedene Salz- und Frischwasserproben von trüb bis durchsichtig sowie für Luftfilter
  • Minimale Inhibition für zuverlässige Ergebnisse
  • Mit einer Vielzahl von Filtern und Filtrationssystemen kompatibel
  • Kann zusätzlich mit zwei verschiedenen Größen von Keramikperlröhrchen kombiniert werden, um eine optimale Probenlyse zu gewährleisten
  • Manuelle und automatisierte Verfahren bei Raumtemperatur ohne Reduktionsmittel
  • Typische Downstream-Anwendungen: qPCR, qRT-PCR, NGS
Spezifikation
Fassungsvermögen 0.4 μg/μL beads
Isolation Technology Magnetic Bead
Probentyp Luft, Wasser
Effizienz Bindungsvermögen von 0,4 μg/μl Beads
Anzahl Reaktionen 1 x 96
Probenvolumen 300 bp – 50 kbp Fragmente
Prüfzeit 40 min für KingFisher Flex (außer Filtration und Probenlyse)
Form Hochreaktive superparamagnetische Beads
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoMag DNA/RNA Water (1x96)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidium thiocyanate, 2-propanol, guanidium hydrochloride,ethanol
Nur für Forschungszwecke