Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag DNA-Lebensmittel-Kit zur DNA-Reinigung aus Lebensmitteln
Artikelnummer. 15865224
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
384 Präparationen
96 Präp.
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15865224 96 Präp. 1 Stück
15875224 384 Präparationen 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15865224 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 744945.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    562.00 CHF
    318.39 CHF / 1 Stück
    Sparen 243.61 CHF
    43% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Isolierung von DNA aus Lebens- und Futtermitteln mittels flexibler magnetischer Kügelchen.
NucleoMag™ DNA-Lebensmittel-Kits
  • DNA-Extraktion aus Lebens- und Futtermitteln z. B. für die Identifizierung von Arten, zum GVO-Nachweis
  • Selbst geringe Mengen teilweise degradierter DNA lassen sich aus komplexen Matrizen aufreinigen.
  • Extraktion von DNA aus kontaminierenden Bakterien (Lebensmittelsicherheit)
  • Die Kit-Chemie sorgt für volle Probenflexibilität
  • Manuelle oder automatisierte Isolierung von DNA
  • Typische Downstream-Anwendung: Echtzeit-PCR
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,4 μg/μL-Perlen
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur (18–25 °C)
Isolation Technology Magnetic Bead
Probentyp Feed (Vorschub), Lebensmitteln
Effizienz Bindungsvermögen: 0.4 μg/μl Beads
Elutionsvolumen Elutionsvolumen: 50–200 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Magnetabscheider
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolieren von DNA aus Lebens- und Futtermitteln
Enthält NucleoMag B-Beads, Puffer, Proteinase K
Anzahl Proben 1 x 96
Menge 96 Präp.
Reinheit A260/A280: 1,6–1,9
Probenvolumen < 200 mg
Prüfzeit 40 bis 120 min/96 Preps (ohne Lyse, je nach Gerät)
Ertrag 0.1 – 10 μg
Form Hochreaktive superparamagnetische Beads
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoMag DNA Food (1x96)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidium hydrochloride, 2-propanol, EDTA, ethanol, tris(hydroxymethyl) aminomethane