Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag DNA-Bakterien zur DNA-Reinigung aus Bakterien und Hefen
Artikelnummer. 16485199
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
384 Aufreinigungen
96 Aufreinigungen
Packungsgröße:
384 Reaktionen
96 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
16485199 384 Aufreinigungen 384 Reaktionen
16475199 96 Aufreinigungen 96 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16485199 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 744310.4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00 CHF
    945.55 CHF / 384 Reaktionen
    Sparen 354.45 CHF
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Magnet-Bead-Kit zur Isolierung genomischer DNA aus Bakterien und Hefen.
  • Automatisierungsfreundliche Lösung für mikrobielle Proben
  • Umweltverträgliche Pufferchemie – keine chaotropen Salze
  • Kombinieren Sie dies mit MN Bead Tubes für die Einzelprobenverarbeitung oder mit MN 96 Bead Plates für den Hochdurchsatz-Probenaufschluss.
  • Flüssige Proteinase K und flüssige RNase A für eine einfache Handhabung
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,4 μg/μL-Perlen
Konzentration Je nach Menge und Qualität der Probe
Inhalt und Lagerung 18 °C bis 25 °C
Isolation Technology Magnetic Bead
Probentyp Tierisches Gewebe, Bakterien, Pilze, Menschliches Gewebe, Insekten
Elutionsvolumen 50 bis 120 μL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzymatische Reaktionen, NGS, PCR, RT-PCR, Southern Blotting
Anzahl Reaktionen 384 Aufreinigungen
Probenvolumen <40 mg Insekten, < 40 mg (108-109) Bakterien, < 30 mg Pilze, < 30 mg lipidreiches Gewebe, < 40 mg andere Gewebe
Ziel DNA
Prüfzeit 40 bis 120 min/96 Aufreinigungen (ohne Lyse)
Ertrag Je nach Menge und Qualität der Probe
Form Magnet-Beads