Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag™ DNA-Bakterien
Artikelnummer. 16475199
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
384 Aufreinigungen
96 Aufreinigungen
Packungsgröße:
384 Reaktionen
96 Reaktionen
Artikelnummer. 16475199
Marke: Macherey-Nagel™ 744310.1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Magnet-Bead-Kit zur Isolierung genomischer DNA aus Bakterien und Hefen.
  • Automatisierungsfreundliche Lösung für mikrobielle Proben
  • Umweltverträgliche Pufferchemie – keine chaotropen Salze
  • Kombination mit MN Bead-Röhrchen für die Einzelprobenverarbeitung oder MN 96-Bead-Platten für Probenverteilungen mit hohem Durchsatz
  • Flüssige Proteinase K und flüssige RNase A für eine einfache Handhabung
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,4 µg/µl Beads
Konzentration Je nach Menge und Qualität der Probe
Inhalt und Lagerung 18°bis 25 °C
Isolation Technology Magnetic Bead
Probentyp Tierisches Gewebe, Bakterien, Pilze, Menschliches Gewebe, Insekten
Elutionsvolumen 50 bis 120 µl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzymatische Reaktionen, NGS, PCR, RT-PCR, Southern Blotting
Anzahl Reaktionen 96 Aufreinigungen
Probenvolumen < 40 mg Insekten, < 40 mg Bakterien, < 30 mg lipidreiches Gewebe, < 40 mg anderes Gewebe
Ziel DNA
Prüfzeit 40 bis 120 min/96 Aufreinigungen (ohne Lyse)
Ertrag Je nach Menge und Qualität der Probe
Form Magnet-Beads