missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ NucleoMag Blood Prefilled Plates for DNA Purification from Blood

Artikelnummer. 30694915
Change view
Click to view available options
Isolation Technology:
Beads
Packungsgröße:
96 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Isolation Technology unitSize
30694915 Beads 96 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 30694915 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 744510

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

NucleoMag Blood 200 μL Prefilled Plates offer an easy, rapid and standardized workflow for the extraction of DNA from up to 200 μL whole blood samples.

  • NucleoMag Blood 200 μL Prefilled Plates are compatible with the MN extraction robots MagnetaPure 32 Plus and IsoPure Mini.

Spezifikation

Zelltyp Blood
Fassungsvermögen 0.4 μg/μL Beads
Inhalt und Lagerung 96 Preps
Format Beads
Isolation Technology Beads
Probentyp Blood
Elutionsvolumen 100 μL
Endprodukttyp DNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolation of DNA
Anzahl Reaktionen 96 Preps
Produktlinie NucleoMag
Produkttyp Prefilled Plates
Menge 96 Preps
Reinheit 1.6 to 1.9
Probenvolumen 200 μL
Verfahren Magnetic separation
Ertrag 2 to 8 μg (200 μL Blood)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.