Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag 96 Virus (4x96) 4 x 96 preps for the isolation of viral RNA and
Beschreibung
4 x 96-Well-Mikrotiterplatte
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 0.2 μg/μL beads |
| Inhalt und Lagerung | 18°bis 25 °C |
| Probentyp | Zellfreie biologische Flüssigkeiten, Plasma, Serum |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung viraler Nukleinsäuren |
| Anzahl Reaktionen | 384 Aufreinigungen |
| Probenvolumen | < 200 l |
| Größe | 300 bp ca. 50 kbp |
| Ziel | Virale RNA und DNA |
| Form | Magnet-Beads |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1