Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Gewebe-Kit zur DNA-Reinigung aus Zellen und Gewebe
Artikelnummer. 12768662
Change view
Click to view available options
Probenvolumen:
<20 mg menschliches/tierisches Gewebe, < 106 Zellen
Packungsgröße:
96 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Probenvolumen unitSize
12768662 <20 mg menschliches/tierisches Gewebe, < 106 Zellen 96 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12768662 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 744300.1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Flexible, auf magnetischen Kügelchen basierende Reinigung von DNA aus einer breiten Palette von Proben.
NucleoMag 96 Tissue ist für die schnelle parallele Aufreinigung genomischer DNA aus tierischen Geweben, Zellkulturen und Bakterien im 96-Well-Format konzipiert. NucleoMag 96 Trace ist für die Reinigung von DNA aus forensischen Proben (z. B. Mundschleimhautabstrichen, getrockneten Blutflecken, Zigarettenfiltern) konzipiert. NucleoMag 96 Plant ist für die Aufreinigung genomischer DNA aus Pflanzengewebe im 96-Well-Format konzipiert. Die Magnetic-Bead-Technologie bietet ein geschlossenes System, wodurch das Risiko einer Kreuzkontamination erheblich reduziert wird. Der NucleoMag Die Technologie lässt sich problemlos an gängige Laborautomatisierungsplattformen anpassen. Es kann entweder mit statischen Stifttrennern (z. B. NucleoMag SEP) oder Magnetabscheider, die in Roboterarbeitsplätze integriert sind. Kit-Bestandteile: NucleoMag 96 Gewebe – NucleoMag B-Beads, Puffer, Proteinase K; NucleoMag 96 Trace – NucleoMag B-Beads, Puffer, Proteinase K; NucleoMag 96. Werk – NucleoMag C-Beads, Puffer.
  • Schnelle, wirtschaftliche Aufreinigung genomischer DNA mit hochgradig reaktiven superparamagnetischen Beads, leicht an automatisierten Einsatz anpassbar
  • Stichprobengröße: NucleoMag 96 Gewebe – bis zu 20 mg tierisches Gewebe, 1 x 10⁷ Zellen oder Bakterien NucleoMag 96 Trace – Mundschleimhautabstriche, getrocknete Blutflecken, Zigarettenfilter NucleoMag 96. Werk – 20 mg bis 50 mg Pflanzengewebe
  • Typischer Ertrag: NucleoMag 96 Gewebe/Pflanze – 10 μg bis 20 μg DNA NucleoMag 96 Trace – 1 μg bis 3 μg DNA
  • A 260/280≥ 1,6 bis 1,9
  • Probenkonzentration möglich
  • Vollständige Entfernung der PCR* Inhibitoren
  • Kleine Elutionsvolumina (≥ 50 μL)
  • Ausbeute hängt nicht vom Elutionsvolumen ab.
  • Gebrauchsfertige DNA für Downstream-Prozesse
  • Bindungskapazität: 0,4 μg DNA pro μL von NucleoMag Kugelaufhängung
  • Perlengröße: 1 m μbis 3 μm
  • Minimiert Bead-Verschleppung. Zur manuellen und automatisierten Aufreinigung von gDNA aus einer Vielzahl von Quellen.
Spezifikation
Puffer Ja
Fassungsvermögen 0,4 μg/μL-Perlen
Endprodukttyp NucleoMag 96 Gewebe
Anzahl Reaktionen 1 x 96
Sondenlänge 300 bp bis 50 kbp
Produkttyp NucleoMag 96 Gewebe
Probenvolumen <20 mg menschliches/tierisches Gewebe, < 106 Zellen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoMag 96 Tissue
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol (denatured with 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU), sodium perchlorate; proteinase K (origin: tr