Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag 96 Plant (1x96) 96 preps for the purification of genomic DNA from
Für die schnelle parallele Aufreinigung genomischer DNA aus tierischen Geweben, Zellkulturen und Bakterien im 96 Well-Format konzipiert.
Brand: Macherey-Nagel™ 744400.1
Additional Details : Gewicht : 0.41500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Description
NucleoMag 96 Tissue ist für die schnelle parallele Aufreinigung genomischer DNA aus tierischen Geweben, Zellkulturen und Bakterien im 96 Well-Format konzipiert. NucleoMag 96 Trace ist für die Aufreinigung von DNA aus forensischen Proben (z. B. Wangenabstriche, getrocknete Blutflecken, Zigarettenfilter) konzipiert. NucleoMag 96 Plant ist für die Aufreinigung genomischer DNA aus Pflanzengewebe im 96 Well-Format konzipiert. Die Magnetic-Bead-Technologie bietet ein geschlossenes System, wodurch das Risiko einer Kreuzkontamination erheblich reduziert wird. Die NucleoMag Technologie kann einfach an gängige Laborautomatisierungsplattformen angepasst werden. Sie kann entweder mit Festkontakttrennern (z. B. NucleoMag SEP) oder magnetischen Separatoren in Roboterarbeitsplätzen verwendet werden. Inhalt des Kits: NucleoMag 96 Tissue – NucleoMag B-Beads, Puffer, Proteinase K; NucleoMag 96 Trace – NucleoMag B-Beads, Puffer, Proteinase K; NucleoMag 96 Plant – NucleoMag C-Beads, Puffer.- Schnelle, wirtschaftliche Aufreinigung genomischer DNA mit hochgradig reaktiven superparamagnetischen Beads, leicht an automatisierten Einsatz anpassbar
- Probengröße: NucleoMag 96 Tissue – bis zu 20 mg Tiergewebe, 1 x 107-Zellen oder Bakterien NucleoMag96 Trace – Bukcal Wangenabstrich, getrocknete Blutflecken, Zigarettenfilter NucleoMag96 Plant – 20 mg bis 50 mg Pflanzengewebe
- Typische Ausbeute: NucleoMag 96 Tissue/Plant – 10 μg bis 20 μg DNA NucleoMag 96 Trace – 1 μg bis 3 μg DNA
- A260/280 ≥1.6 bis 1.9
- Probenkonzentration möglich
- Vollständige Beseitigung von PCR*-Inhibitoren
- Kleine Elutionsvolumina (≥50 μl)
- Ausbeute hängt nicht vom Elutionsvolumen ab.
- Gebrauchsfertige DNA für Downstream-Prozesse
- Bindungsvermögen: 0.4 μg DNA pro μl NucleoMag Bead-Suspension
- Bead-Größe: 1 μm 3 μm
- Minimiert Bead-Verschleppung. Zur manuellen und automatisierten Aufreinigung von gDNA aus einer Vielzahl von Quellen.
Specifications
Ja | |
300 bp bis 50 kbp | |
20 bis 50mg |
NucleoMag 96 Pflanze | |
NucleoMag 96 Pflanze | |
10–20 μg |
Safety and Handling
- NucleoMag 96 Plant
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Hazard Statement
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Precautionary Statement
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: dodecyl sulfate, sodium salt / 2-propanol / ethanol, sodiumperchlorate