Learn More
Macherey-Nagel Bioanalysis™ NucleoMag 96 PCR-Kit mit Magnetbeads
Beschreibung
Das NucleoMag 96 PCR-Verfahren basiert auf der reversiblen Adsorption von Nukleinsäuren an paramagnetische Beads unter geeigneten Pufferbedingungen. Die Einstellung der PCR-Reaktion auf Bindungsbedingungen und das Hinzufügen paramagnetischer Beads können gleichzeitig erfolgen. Nach der magnetischen Trennung und Entfernung des Überstands werden die Beads gewaschen, um Verunreinigungen und Salz zu entfernen. Ein kurzer Trocknungsschritt ist erforderlich, um Ethanol aus vorherigen Waschschritten zu entfernen. Schließlich wird hochaufgereinigte DNA mit niedrigem Salzelutionspuffer oder Wasser eluiert und kann direkt in Downstream-Prozessen verwendet werden. Das NucleoMag 96 PCR-Kit kann entweder manuell oder automatisch auf standardmäßigen Liquid-Handling-Geräten verwendet werden.
- Magnet-Bead-Technologie
- Probenmenge: < 50 µl
- Fragmentgröße: 150 bp bis 10 kb
- Typische Recovery: 80 bis 95 %
- Bindungsvermögen: 0,3 µg/µl Beads
- Vorbereitungszeit: 40 bis 120 min/96 Präparationen
- Lagerung: 18 bis 25 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Probentyp | PCR-Reaktionsgemisch |
| Elutionsvolumen (metrisch) | 25 bis 100 μl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR-Aufbereitung |
| Menge | 384 |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride