Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Tissue and Trace Kit zur DNA-Reinigung
Artikelnummer. 12788662
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1 x 96
24 x 96
4 x 96
Packungsgröße:
384 Reaktionen
96 Reaktionen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
12788662 4 x 96 384 Reaktionen
12798672 1 x 96 96 Reaktionen
12778662 24 x 96 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12788662 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 744300.4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1450.00 CHF
    1133.68 CHF / 384 Reaktionen
    Sparen 316.32 CHF
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reinigung von DNA aus einer breiten Palette von Proben mittels flexibler magnetischer Kügelchen sowie Isolierung von DNA aus forensischen Spuren mittels flexibler magnetischer Kügelchen.
NucleoMag 96 Tissue ist für die schnelle parallele Aufreinigung genomischer DNA aus tierischen Geweben, Zellkulturen und Bakterien im 96-Well-Format konzipiert. NucleoMag 96 Trace ist für die Reinigung von DNA aus forensischen Proben (z. B. Mundschleimhautabstrichen, getrockneten Blutflecken, Zigarettenfiltern) konzipiert. NucleoMag 96 Plant ist für die Aufreinigung genomischer DNA aus Pflanzengewebe im 96-Well-Format konzipiert.
Die Magnetperlentechnologie bietet ein geschlossenes System, wodurch das Risiko einer Kreuzkontamination stark reduziert wird. NucleoMag Die Technologie lässt sich problemlos an gängige Laborautomatisierungsplattformen anpassen. Es kann entweder mit statischen Stifttrennern (z. B. NucleoMag SEP) oder Magnetabscheider, die in Roboterarbeitsplätze integriert sind.
Inhalt des Kits:
  • NucleoMag 96 Gewebe – NucleoMag B-Beads, Puffer, Proteinase K
  • NucleoMag 96 Trace – NucleoMag B-Beads, Puffer, Proteinase K
  • NucleoMag 96. Werk – NucleoMag C-Beads, Puffer.
Schnelle und kostengünstige Reinigung genomischer DNA mittels hochreaktiver superparamagnetischer Beads, leicht anpassbar an die automatisierte Anwendung.
  • Stichprobengröße: NucleoMag 96 Gewebe – bis zu 20 mg tierisches Gewebe, 1 x 10⁷ Zellen oder Bakterien NucleoMag 96 Trace – Mundschleimhautabstriche, getrocknete Blutflecken, Zigarettenfilter NucleoMag 96. Werk – 20 mg bis 50 mg Pflanzengewebe
  • Typischer Ertrag: NucleoMag 96 Gewebe/Pflanze – 10 μg bis 20 μg DNA NucleoMag 96 Trace – 1 μg bis 3 μg DNA
  • A 260/280≥ 1,6 bis 1,9
  • Probenkonzentration möglich
  • Vollständige Entfernung der PCR* Inhibitoren
  • Kleine Elutionsvolumina (≥ 50 μL)
  • Ausbeute hängt nicht vom Elutionsvolumen ab.
  • Gebrauchsfertige DNA für Downstream-Prozesse
  • Bindungskapazität: 0,4 μg DNA pro μL von NucleoMag Kugelaufhängung
  • Perlengröße: 1 m μbis 3 μm
  • Minimiert Bead-Verschleppung
Zur manuellen und automatisierten Aufreinigung von gDNA aus einer Vielzahl von Quellen.
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,4 μg/μL-Perlen
Isolation Technology Magnetic Bead
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die manuelle und automatisierte Isolierung genomischer DNA
Anzahl Reaktionen 4 x 96
Produkttyp NucleoMag™ 96 B-Bead
Probenvolumen <20 mg menschliches/tierisches Gewebe, < 106 Zellen
Prüfzeit 120min
Ertrag 10 bis 20 μg
Form Hochreaktive superparamagnetische Beads
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoMag 96 Tissue
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch mit Wasser gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol (denatured with 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU), sodium perchlorate, proteinase K (origin: tr